816049
TSKgel® SWXL-Säulen
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Synonym(e):
TSKgel® QC-PAK GFC 300 HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 16049
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 7.8 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)