Merck
808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktbezeichnung
TSKgel® SWXL-Säulen, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 1 g
Hersteller/Markenname
Tosoh 08544
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Top-Off for TSKgel SWxl and QC-PAK columns, 5 μm, 1 gram
Anwendung
TSKgel® SWXL top-off gel may be used as a silica-based support column in the separation of proteins using high performance liquid chromatography (HPLC).
Physikalische Form
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New high-performance gel filtration columns for protein separation.
Kato Y, et al.
Journal of Chromatography A, 404, 333-339 (1987)