814478
TOYOPEARL® Phenyl-650M Bulk Media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Synonym(e):
TOYOPEARL® Phenyl-650M Bulk-Medien
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Phenyl-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
slurry
Verpackung
bottle of 100 mL
Parameter
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
polymer (65 μm)
Aktive Matrixgruppe
phenyl phase
Partikelgröße
65 μm
Betriebs-pH-Wert
1-13
Trenntechnik
hydrophobic interaction (HIC)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)