807158
TSKgel® SCX (H+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, sulfonic acid phase
Synonym(e):
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® SCX (H+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L22
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion H+
Hersteller/Markenname
Tosoh 07158
Parameter
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
50 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)