Merck
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Synonym(e):
Tubing, PEEK
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Materialien
PEEK
Produktlinie
TSKgel®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Tosoh 02354
Methode(n)
LPLC: suitable
L × AD × ID
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)