Merck
78823
Supelco
Xanthurensäure
analytical standard
Synonym(e):
4,8-Dihydroxy-chinolin-2-carbonsäure, 4,8-Dihydroxychinaldinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.17
Beilstein:
185954
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
297-298 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
clinical
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
InChIKey
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)