Merck
64841-U
Supelco
Fingerhut
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Synonym(e):
CELLULOSEHÜLSE 33 X 94, 25 STÜCK
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Materialien
cellulose
Verpackung
pkg of 25 ea
Größe
33 mm × 94 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Hochreine Cellulose. Wandstärke etwa 1,5mm oder qualitativ hochwertiges Borosilikatglas, 40-60μm poröse Fritte.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)