64695
Auffanggefäß
size 10 mL, ground joint
Synonym(e):
AUFFANGGEFÄß, 10ML
Verpackung
pkg of 1
Größe
10 mL
Kompatibilität
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)