Merck
Z681784
Kulturröhrchen
size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
Synonym(e):
culture tube, test tube, test tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
Materialien
borosilicate glass tube
conical cap (Push fit)
round bottom
straight neck
transparent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
case of 288 ea (4 x 72)
pack of 72 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 45048-25150
Kapazität
55 mL
Größe
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
Allgemeine Beschreibung
Das KIMAX®-Kulturröhrchen hat einen feuerpolierten oberen Rand und eine einheitliche Wandstärke für maximale Wärmeübertragung und chemische Beständigkeit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kimble® Kulturröhrchen werden aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen hergestellt.
  • Die Röhrchen sind wiederverwendbar und der obere Rand ist feuerpoliert.
  • Die gleichmäßige Wanddicke ermöglicht einen optimalen Wärmetransfer.
  • Weist beständige Markierungspunkte aus weißer Keramik-Emaille auf.
Verpackung
Verpackt in einem robusten Karton mit integriertem Raster für maximalen Schutz vor Schäden bei Transport und Handhabung.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)