Merck
58803
Schneidrad für TC-10
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
TC-10
Verpackung
pkg of 3 ea
Allgemeine Beschreibung
1 Ersatzschneidrad für das SSI Modell TC-10 Rohrschneider. Passt nicht in das Modell TC-20!
Fußnote
Ersatzschneidräder für SSI Modell TC-10. Nicht passend für Modell TC-20.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)