Z150770
Glasröhrchenschneider
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122406
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spring-loaded to stay open until used. Cuts tubing up to 1-1/2 in. (38 mm) diameter. Made of nickel-plated zinc-alloy die-casting.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z150770-1EA | 4061832329994 |