Merck
58700-U
PTFE-Schlauch
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Synonym(e):
PTFE Laboratory Tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
10 ft × 1/16 in. × 0.031 in.
Allgemeine Beschreibung
Das preiswerte, flexible PTFE TFE tubing ist ideal bei Drücken bis zu 500 psi/35kg/cm². Verwenden Sie dieses bei automatischen Analysatoren, bei der Nachsäulenreaktion, im präparativen Bereich, bei Probenaufgabegeräten und bei der Überwachung physiologisch wichtiger Verbindungen.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
Anwendung
  • Microfluidic device for multiple emulsions: Discusses the development of a microfluidic device using PTFE tubing to generate multiple emulsions, with applications in pharmaceuticals and material science (Khalilnezhad A, Sahraei E, Cortes FB, Riazi M, 2023).
  • Cell Microencapsulation within Gelatin-PEG Microgels: Uses PTFE tubing in a simple pipet tip-based device for cell microencapsulation, important for biomedical applications such as tissue engineering (Nguyen TPT, Li F, Hung B, Truong VX, Thissen H, Forsythe JS, Frith JE, 2023).
  • Finned Tubular Air Gap Membrane Distillation: Introduces a finned tubular design with PTFE membranes for optimizing distillation processes, potentially impacting desalination and wastewater treatment (Wu Z, Guo F, 2023).
  • Expanded PTFE/Graphite Composites for Water/Oil Separation: Develops PTFE/graphite composites to enhance the efficiency of water/oil separation, offering benefits for environmental protection and industrial processes (Aturaliya R, Wang D, Xu Y, Lin YJ, Li Q, Turng LS, 2020).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)