Merck
Z609706
Bohlender PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Synonym(e):
PTFE Tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 10 m
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
0.5 mm × 1.0 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
0.25 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE-Schlauch
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58698-U
PTFE-Schlauch
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609706-1PAK4061833581315