Merck
57665-U
Upchurch Polymerschlauchschneider
Synonym(e):
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verwendung
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Allgemeine Beschreibung
Upchurch hat dieses zuverlässige und stabile Gerät speziell zum Schneiden von PEEK-, PTFE- und Tefzel-Tubing entwickelt. 4 Ersatzklingen sind enthalten.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)