Wichtige Dokumente
57550-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS), 30 μm (CAR/PDMS
Synonym(e):
StableFlex SPME Fiber Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME StableFlex™ Methodenentwicklungs-Kit, for use with manual holder
Materialien
StableFlex fiber
assorted colors hub
Kanülengröße
24 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- 65 μm PDMS/DVB-Beschichtung (rosarot, einfarbige Nabe)
- 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS-Beschichtung (rosarot, einfarbige Nabe)
- 85 μm Carboxen/PDMS-Beschichtung (hellblau, einfarbige Nabe)
- 85 μm Polyacrylat-Beschichtung (weiß, einfarbige Nabe)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)