Wichtige Dokumente
57316-U
SPME Fiber Assembly
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materialien
fused silica fiber
plain orange hub
Kanülengröße
24 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine lösemittelfreie Probenvorbereitungstechnik, bei der beschichtete Fasern verwendet werden, um Zielanalyten aus einer Probe zu extrahieren, bevor sie mittels GC oder HPLC analysiert werden.