57027
Visiprep™ DL (Disposable Liner, Einweg-Innenauskleidung) Ersatzinnenauskleidungsführungsnadeln (in 57044 und 57265 enthalten)
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models, stainless steel, pk of 12
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pk of 12
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)