54040-U
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
Verpackung
pk of 20 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Größe
12 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)