Merck
52664-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonym(e):
SAX SPE cartridge tube, Strong Anion Exchange
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.14 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Anionenaustausch
Kompatibilität: Organische und wässrige Lösungen
  • Ein polymer gebundenes quaternäres Amin, das bei allen pH-Werten positiv geladen bleibt
  • Das Gegenion ist Cl-
  • Die Ionenaustauschkapazität beträgt ∼ 0,14 meq/g
  • Allgemein für die Extraktion schwacher Kationen eingesetzt (beispielsweise Carbonsäuren), die von schwächeren Anionentauschern nicht stark genug gebunden werden könnten
  • Die Selektivität kann während der Konditionierung durch Austausch des Gegenions durch einen geeigneten Puffer modifiziert werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokolle
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.