509612
Spritzen mit Luer-Lock-Ventil (509353)
volume 5 mL, 5MDR-VLLMA-GT
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
glass syringe
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
Pre-fitted with Luer Lock Valve
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008770
Volumen
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353) are:
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials.
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold.
- Accurate and reproducible to +/− 1%.
- Field repairable.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)