Merck
509353
SGE-Spritzenventile
Push button with Luer Lock, for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe, volume 5-2000 mL
Synonym(e):
SPRITZENVENTIL, LUER LOCK, 5ML-100ML
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
stainless steel body
Agentur
suitable for EPA 601
Leistungsmerkmale
Push Button with Luer Lock
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 031910
Volumen
5-2000 mL
Kompatibilität
for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe
Allgemeine Beschreibung
Nr. 509337 ist ein Push-Pull-Ventil mit austauschbarer 0.63 mm AD × 5 cm Nadel mit konischer Spitze.
Nr. 509345 ist ein Push-Pull-Ventil mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F.
Nr. 509353 ist ein Druckknopf mit einem männlichen Luer-lock-Ende aus Kel-F. Passt auf 5 mL bis 2 Liter-Spritzen mit austauschbarem Luer Lock oder austauschbarer Nadel.
Nr.509361 ist ein Luer-Lock-Ventil für jede Luer-Lock- und Luer-Tip-Spritze (50μl bis 2 Liter).
Druckknopf mit Kel-F male Luer-Lock-Abschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5096554061833037737
5096124061833037706
5095904061833037690
5096394061833037720
5096204061833037713
5093534061833674970