Merck
507628
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5076284061832322780