27094-U
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
149 °C temp. limit
Durchm. × H
12 mm × 9 mm
Lochdurchm.
5 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)