Merck
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
204-206 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
InChIKey
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)