Merck
36357
Supelco
Malondialdehyd Tetrabutylammoniumsalz
analytical standard
Synonym(e):
Malonaldehyd Tetrabutylammoniumsalz, Tetrabutylammonium-malondialdehydenolat
About This Item
Lineare Formel:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.52
Beilstein:
5191808
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
126-132 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
InChIKey
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gonzalo I Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-27)
Boldine, a major aporphine alkaloid found in the Chilean boldo tree, is a potent antioxidant. Oxidative stress plays a detrimental role in the pathogenesis of kidney damage in renovascular hypertension (RVH). The activation of the renin-angiotensin system (RAS) is crucial