Merck
33109-U
Supelco
Fläschchen, Bördelkappe, Serumflasche
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 272 ea
AD × H
43 mm × 73 mm
Volumen
50 mL
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese Probengefäße bestehen aus klarem Borosilikatglas (ohne Deckel).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)