Merck
27230-U
Supelco
Aluminium-Crimpverschluss (ohne Septum), Silberaluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
silver aluminum
Leistungsmerkmale
open center
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchm. × Öffnung
20 mm × 9.5 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp seal vial
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)