29662-U
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, QsertVial mit geringer Adsorption (LA)™
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonym(e):
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Extraction and Analysis of Neonicotinoid Pesticides from Flower Blossoms Using Supel™ QuE and Ascentis® Express