Merck
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
23s-26s ga
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented needle)
point style 1
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203362
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)