Wichtige Dokumente
32213
Methanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for immunofluorescence, reag. Ph. Eur., reag. ISO, USP/NF
Synonym(e):
Methylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Verunreinigungen
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CO
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fibroblasten-Koloniebildungstest (CFU-F-Assay) mit mononukleären Zellen aus Knochenmark.
- Als Lösungsmittel für die Herstellung von Hyphenextrakten aus Aspergillus zur Bestimmung von Gliotoxin durch Umkehrphasen-HPLC.
- Immunfluoreszenzstudien.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 32213-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32213-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 32213-4X5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32213-5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 32213-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32213-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?