29437-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.3 mL, clear glass insert, conical point, O.D. × H 6 mm × 31 mm, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass insert
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
6 mm × 31 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Sonstige Hinweise
Large opening inserts fits crimp seal, snap ring, and 9 mm threaded vials (with 6.0 mm ID)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)