29435-U
Certified glass inserts for 12 x 32 mm, large opening vials
volume 0.2 mL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 6 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass insert (with plastic bottom spring)
Beschreibung
Mandrel precision point
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
6 mm × 29 mm
Volumen
0.2 mL
Fitting
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
29435-U | 4061826601136 |