Merck
29401-U
Supelco
Zertifiziertes QSertVial-Kit (Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz), Schraubgewinde, 12 x 32 mm, 0,3 mL (100 Stück)
amber glass vial, PTFE/silicone septum (bonded with slit), thread for 9 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (bonded with slit)
amber glass vial
blue polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Das QSertVial ist das ultimative Produkt für den Umgang mit Mikroproben. Es enthält einen 300 μL Glaseinsatz, der mit dem Fläschchen verschmolzen ist und so eine präzise verschlossene Einheit bildet. Der Rand des Einsatzes befindet sich knapp oberhalb der der Oberkante des Fläschchens, sodass das Septum eine sichere Dichtung bildet und Verdampfung sowie Kreuzkontamination vermieden werden. Der Einsatz ist im Fläschchen zentriert, 2 mm oberhalb des Fläschchenbodens, was eine gleichmäßige Probenwiederfindung erlaubt und Probleme vermeidet, die sich aus unterschiedlichen Einsetztiefen ergeben. Es ist mit den meisten marktüblichen Autosamplern kompatibel. Es ist in einer Vielzahl von Kit-Konfigurationen erhältlich.
  • Die Verdampfung und Kreuzkontamination zwischen Einsatz und Fläschchen wird eliminiert.
  • Höhere Probenwiederfindung mit vom Boden oder von der Seite beladenden Nadeln (Spitzenstil Nr. 2 und Nr. 5). Abhängig von der Präzisionseinstellung des Instruments kann das Resttotvolumen nur 4 μL betragen.
  • Gleichmäßige Probenwiederfindung von Fläschchen zu Fläschchen, weil der Einsatz innerhalb des Fläschchens immer auf exakt derselben Höhe sitzt.
  • Durch die weite Öffnung ergibt sich ein größerer Zielbereich, wodurch die Möglichkeit verbogener Nadeln reduziert wird.
  • Leichte Probenkennzeichnung durch ein mattweißes Beschriftungsfeld.
  • Aus farblosem und braunem Glas erhältlich.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Rechtliche Hinweise
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29401-U4061826600894