Merck
28662-U
Supelco
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
45
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × ID
20 m × 0.18 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wurde speziellen Tests zur Bestimmung von Trennbarkeit und Effizienz und zur Bestätigung einer geringen Ausblutung unterzogen. Sie wurde für Purge-and-Trap-Analysen von flüchtigen halogenierten, nicht halogenierten und aromatischen Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
  • Gebunden
  • Proprietär
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
28662-U4061826264775