28157-U
Omega Ladegerät
AC/DC input 110 V AC, units charged: 1
Synonym(e):
OMEGA 110V-EINZEL-LADEGERÄT
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
Verwandte Kategorien
Qualität
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)