Merck
28118-U
Supelco
Escort Elf Twin Port Sampling Pump
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Escort Elf Twin Port Probennehmer,
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Dieser Pumpenaufsatz ist für Niederfluß-Anwendungen bei der Luftüberwachung von Gasen und Dämpfen mit Adsorberrörchen entwickelt. Zwei Nadelventile gewährleisten eine unabhängige Flußregelung für die Probenahme mit z.B. zwei Röhrchen. Zum Betrieb mit einem einzelnen Röhrchen kann ein Ventil geschlossen werden. Der Probenehmer ist mit jeder gängigen Probenahmepumpe kompatibel, die eine Flußrate von 1,5L/min bei einer Last von 63,5cm Wassersäule leistet. Jeder Probenehmer wird mit zwei Schutzhülsen (eine für kurze Röhrchen <5cm und eine für lange <11,43cm) und Schlauch zum Anschluß an die Probenahmepumpe geliefert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Features:
  • Valved mechanism allows flow control down to .001 L/min
  • Control the flow rate of each port independently
  • Includes tube covers to fit both large and small tube sizes
Rechtliche Hinweise
Escort is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)