XX6403708
Probennehmer-Ventilschlaucheinheit
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Ventilschlauch-Anschluss
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Fluid Sampling Kit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Probennahme-Kit für Flüssigkeiten ist eine Komplettlösung für die Flüssigkeitentnahme im Feld und für die Analyse von Kontaminationen. Der Probennehmer aus Edelstahl wird in ein Schnellverschlussventil in der Systemleitung eingesetzt, das eine gemessene Flüssigkeitsmenge den Monitor passieren lässt. Eine mit Ventil versehene Spritze fungiert als Pumpe zum Entfernen von verbleibender Flüssigkeit aus dem Monitor. Das Kit ist kompatibel mit unseren 37-mm-Kontaminationsmonitoren und Gewichtgleichen Monitoren.
Für gravimetrische Analysen entfällt bei den Zubehör-Monitoren mit gleichem Gewicht das Vorwiegen von Filtern vor der Probennahme.
Eigenschaften und Vorteile:
•Robuster Tragekoffer und Probenahmeeinheit aus Edelstahl ermöglichen jahrelangen Einsatz vor Ort.
•Das Probenahme-Kit für Flüssigkeiten umfasst 12 Tenite-Kontaminationsmonitore.
Anwendungen:
Für die Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten mittels der Millipore-Monitore zur Kontaminationsanalyse vor gravimetrischen oder kolorimetrischen Analysen.
Für gravimetrische Analysen entfällt bei den Zubehör-Monitoren mit gleichem Gewicht das Vorwiegen von Filtern vor der Probennahme.
Eigenschaften und Vorteile:
•Robuster Tragekoffer und Probenahmeeinheit aus Edelstahl ermöglichen jahrelangen Einsatz vor Ort.
•Das Probenahme-Kit für Flüssigkeiten umfasst 12 Tenite-Kontaminationsmonitore.
Anwendungen:
Für die Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten mittels der Millipore-Monitore zur Kontaminationsanalyse vor gravimetrischen oder kolorimetrischen Analysen.
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13