Merck
28027-U
Supelco
Supeltex M-4 Kapillarferrule, langes Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Leistungsmerkmale
ferrule type long
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.8 mm
Kompatibilität
0.53 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Ein verbessertes Design. Supelco hat das Design der Gaphit-Ferrules verbessert, so dass wir Ihnen Ferrules von bestmöglicher Qualität anbieten können. Vergleichen Sie diese Ferrules mit denen, die Sie gegenwärtig verwenden ¿ Supeltex M-4 Ferrules erzeugen ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Grat.
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)