Merck
22461
Supelco
Supeltex M-2A Kapillarferrule, Allzweck
I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.5 mm
Kompatibilität
0.32 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur:
400 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)