27411
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene vial
Beschreibung
conical bottom, large opening
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.75 mL
Fitting
thread for 10-425
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)