Merck
25301-U
Supelco
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
Synonym(e):
GC-Säule, PEG, (Polyethylenglycol)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Agentur
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
133
df
1.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule basiert auf einer der am meisten verwendeten polaren Phasen, Carbowax 20M, und ist eine polare Säule, die zur Analyse von Lösungsmitteln, Fettsäuremethylestern (FAME), Lebensmitteln, Aroma- und Duftstoffen, Alkoholen und Aromaten geeignet ist. Außerdem eignet sich diese Säure hervorragend, wenn eine polare Säule für allgemeine Zwecke benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglycol)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Die GC-Kapillarsäule wird auch offene Rohrsäule genannt. Das Trägergas strömt durch die zentrale Öffnung und kann ungehindert durch die gesamte Säule fließen.
Anwendung
Die SUPELCOWAX 10-GC-Kapillarsäule kann für die Analyse von Milchfett zum Nachweis seiner Vorteile für die Gesundheit verwendet werden. Sie kann auch für die hochauflösende Trennung von polychlorinierten Biphenylen durch eine umfassende zweidimensionale Gaschromatographie verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of two GC columns (60-m SUPELCOWAX 10 and 100-m CP sil 88) for analysis of milkfat with emphasis on CLA, 18: 1, 18: 2 and 18: 3 isomers, and short-and long-chain FA
Lipids, 37 (8), 823-835 (2002)
High-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.
Korytar P
Journal of Chromatography A, 958 (1), 202-218 (2002)
L W Getzin et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(2), 361-364 (1989-03-01)
A method for extraction, cleanup, and simultaneous gas chromatographic detection of carbofuran, metalaxyl, and simazine in soils has been developed. Pesticide residues were extracted from soil with acetone containing 10% 0.2M HCl-KCl buffer (pH 2.0), cleaned up with methylene chloride-carbonate
Andréa Figueiredo Procópio de Moura et al.
Archivos latinoamericanos de nutricion, 52(2), 207-211 (2002-08-20)
The objective of this study was to describe the fresh cooled pink-shrimp (Penaeus brasiliensis and Penaeus paulensis) lipid. The total lipid content was 1.13 +/- 0.09 g/100 g while fatty acid profile showed 32.9% saturated, 20.4% monounsaturated and 40.5% polyunsaturated.
J J Myher et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 15(2), 111-121 (1987-11-01)
The 5 alpha-stanol-3 beta-ol analogs of cholesterol, campesterol and beta-sitosterol along with many other sterol types were resolved using a Supelcowax 10 (Bonded Carbowax PEG 20M) fused silica capillary column (15 m x 0.25 mm). Unlike non-polar capillary columns, the
Protokolle
Separation of Methyl erucate; Methyl palmitate; Methyl stearate; Methyl linolenate; Methyl eicosenoate; Methyl behenate; Methyl myristate; Methyl oleate; Methyl arachidate
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10