24843
Mini-Buck-Durchflusskalibrierer
model, M-5, flow rate 1-6000 mL/min
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
model M-5
flow rate measuring range
1-6000 mL/min
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Batterieladegerät nicht inbegriffen, bitte separat bestellen.
Anwendung
Mini-buck flow calibrator is a gas flow calibrator, which may be used for the development and evaluation of a calibration gas generator based on the injection method for the analysis of volatile organic compounds in air.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Development and evaluation of a calibration gas generator for the analysis of volatile organic compounds in air based on the injection method.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371(6), 798-805 (2001)