Merck
23129-U
PID Lampe
Model 108-BTEX, diam. 0.781 in.,
potential 10.0/10.6 eV
, krypton bulb gas
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Materialien
krypton
Durchmesser
0.781 in.
Allgemeine Beschreibung
Photoionization detector is suitable to detect and measure the presence of organic vapours. PID lamps emit ultraviolet light to ionize organic vapour molecules. During ionization, free electrons are generated which produce a current proportional to the number of ions present and resulting signal is interpreted as total organic vapour concentration. The most popular PID lamp is the 10.2-eV which has the highest photon flux hence has high sensitivity.
Diese PID-Lampen werden von der Fa. Scientific Services Co. hergestellt, die sich international einen Namen als Hersteller von PID-Lampen gemacht hat. Beide Lampen haben ein MgF2-Fenster und sind Krypton gefüllt.
Das Modell 103C ist die, von Scientific Services Co. hergestellte, Originallampe. Sie wird für Applikationen eingesetzt, welche die 10.0, 10.2 und 10.6 eV-Linien benötigen. Der Basisdurchmesser von 3,49 cm ist kompatibel mit HNU und SRI-Detektoren.
Das Modell 108-10,0/10,6 ersetzt das Modell 108-10,6. Die Bezeichnung gibt das Potential 10,0-10,6 eV der Lampe an. Das Modell 108-10,0/10,6 ist die gebräuchlichste PID-Lampe. Der Basisdurchmesser von 1,98 cm ist kompatibel mit Tracor, OIC Modell 4430 und Baseline Photoionisationsdetektoren.
Das Modell 108-BTEX ist mit Krypton gefüllt.
Die Modelle 107 und 108 sind mit Xenon gefüllt.
Um die Lebensdauer Ihrer PID-Lampe zu erhöhen verwenden Sie bitte das Lampen-Reinigungskit (Nr. 22627), das einen Aluminiumoxidreiniger, Poliertücher und eine Anleitung enthält.
Anwendung
PID lamp 10.6eV may be used for determination of volatile organic compounds in atmosphere in grab sampling and in situ analysis using Portable Gas Chromatography.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die PID-Lampe, Modell 108-BTEX bietet:
  • 33% höhere Strahlungs-Leistung als das Lampenmodell 108, was zu einem besseren Response auf BTEX-Moleküle führt
  • Exzellente Langzeit-Leistungsstabilität; Längere Rekalibrierungszyklen
  • Nach dreimonatigen Dauereinsatz bei 1mA und 250°C zeigt die BTEX-Lampe eine höhrere Leistung als eine neue unbenutzte Lampe des Models 108
  • Nach 6 Monaten Gebrauch unter den o.g. Bedingungen zeigt die BTEX-Lampe eine Leistung die 50% höher als zu Beginn.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hubert Lobo, Jose V. Bonilla
Handbook of Plastics Analysis, 371-371 (2003)
Determination of volatile organic compounds in the atmosphere using two complementary analysis techniques.
Alonso, L., et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 49, 916-924 (1999)