Merck
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Synonym(e):
LpDNPH-S10-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
LpDNPH S10-Kartusche, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Design der S10-Kartusche macht den Einsatz im Außendienst und im Labor einfach. Für den Anschluss der Kartusche an die Probennahmepumpe sind wiederverwendbare Adapter erhältlich. Das integrierte Reservoir macht das Anbringen einer Spritze zur Probenentnahme/Elution überflüssig.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)