22988
Edelstahl-HPLC-Verschraubungen
ferrule, 1/16 in. tubing
Synonym(e):
Valco® FERRULE 1/16 10/Pack
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Empfohlene Produkte
Materialien
303 stainless steel
Verpackung
pkg of 10 ea
Kompatibilität
1/16 in. tubing
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)