22851
Diagrammpapier für Schreiber
chart type, black thermal, for use with Shimadzu C-R3A, C-R6, 221-25412-00 (OEM), pkg of 10 ea
Synonym(e):
SCHREIBERPAPIER SHIMADZU™ CR3-A.BX 10
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
chart type black thermal
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
221-25412-00 (OEM)
Kompatibilität
for use with Shimadzu C-R3A, C-R6
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)