Merck
901610
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure -Lösung
1.0 M in DMF
Synonym(e):
2-Bromoethanoic acid
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Konzentration:
1.0 M in DMF
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in DMF
Brechungsindex
n/D 1.4366
Dichte
1.0264 g/mL
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
85.0 °F
Flammpunkt (°C)
29.44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)