Merck
22718-U
Supelco
Feststoff-Sampler
size 150 mm × 19 mm, Tekmar® 12-0507-024
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Hersteller/Markenname
Tekmar® 12-0507-024
Größe
150 mm × 19 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Tekmar® ALS 2016/2032 Sampler
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)