Merck
22137-U
Swagelok® Stopfen
Swagelok® 100-P, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Synonym(e):
Swagelok® 100P,EDELSTAHL BLINDSTOPFEN 1/16″, 1 STUECK
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 100-P
Fitting
1/16 in. Swagelok
Anwendung
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11(1), 61-63 (1971)