Wichtige Dokumente
22045-U
Swagelok® Stopfen
Swagelok® 200-P, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Synonym(e):
Swagelok® 200P,EDELSTAHL BLINDSTOPFEN 1/8″, 1 STUECK
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 200-P
Fitting
1/8 in. Swagelok
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
22045-U | 4061833028339 |